Få mere at vide
Ammoniumtetrachloropalladat(II), Pd 36% min
Beskrivelse
Det bruges som katalysator og som standard for spektralanalyse. Det reagerer med kreatinin og danner forskellige Pd-kreatininkomplekser, som bruges i halvledere, katalyse, blandede oxidationstilstandsundersøgelser og elektronledningsevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium tetrachloropalladate(II) |
| Smeltepunkt | (nedbrydning) |
| Farve | Brun til Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.17 g/mL |
| Lineær formel | (NH4)2PdCl4 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol. |
| Formel vægt | 284.31 |
| Vis mere |