Få mere at vide
Ammonium tetrachloropalladate(II), Pd 36% min
Beskrivelse
Det bruges som katalysator og som standard for spektralanalyse. Det reagerer med kreatinin og danner forskellige Pd-kreatininkomplekser, som bruges i halvledere, katalyse, blandede oxidationstilstandsundersøgelser og elektronledningsevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium tetrachloropalladate(II) |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Farve | Brun til Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Lineær formel | (NH4)2PdCl4 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in ethanol. |
| Formel vægt | 284.31 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pd 36% min. |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Show More |
Safety and Handling
- Ammonium tetrachloropalladate(II)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloropalladite