Få mere at vide
Ammoniumtetrachlorpalladat(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776984 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 10470471
Brand: Thermo Scientific Acros 195170020
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13820-40-1 | Cl4H8N2Pd | 284.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13820-40-1
Molekylær formel Cl4H8N2Pd
Molekylvægt (g/mol) 284.30
MDL nummer MFCD00010884
InChI nøgle IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
PubChem CID 61682
ChEBI CHEBI:60149
SMIL [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium tetrachloropalladate(II)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel (NH4)2PdCl4
Fieser 03,81; 01,778; 02,303; 04,379; 05,496; 06,442; 09,344; 10,297; 11,389; 12,367; 13,103; 15,245; 16,259; 17,255
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC navn diazanium;tetrachlorpalladium(2-)
Formel vægt 284.28
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.17
Tæthed 2.1700g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium tetrachloropalladate(II)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.