Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium tetrachloropalladate(II) |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | (NH4)2PdCl4 |
| Fieser | 03,81; 01,778; 02,303; 04,379; 05,496; 06,442; 09,344; 10,297; 11,389; 12,367; 13,103; 15,245; 16,259; 17,255 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig |
| IUPAC navn | palladium(2+) diammoniumtetrachlorid |
| Formel vægt | 284.28 |
| Show More |
Safety and Handling
- Ammonium tetrachloropalladate(II)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.