Få mere at vide
Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11368388
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368388 1 g 1g
11358388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040434.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13874-04-9 | AuCl4H4N | 356.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13874-04-9
Molekylær formel AuCl4H4N
Molekylvægt (g/mol) 356.82
MDL nummer MFCD00011503
InChI nøgle APXMUHKEDBIQKQ-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, premion, ammonium tetrachloroaurate ii, azanium;tetrachlorogold 1-;hydrate, ammonium tetrachloroaurate iii n-hydrate, ammonium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1, ammoniumtetrachloroaurate iii hydrate-au puratrem, ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, premion r metals basis
PubChem CID 16211474
SMIL N.Cl[Au](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate
Farve Gul til Orange
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol
IUPAC navn azanium;tetrachlorogold(1-);hydrat
Formel vægt 356.82 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion