Få mere at vide
Ammoniumtellurat, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372438
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372438 10 g 10g
11382438 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014487.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13453-06-0 | Molekylformel: H8N2O4Te | Molekylvægt: 227,67 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13453-06-0
Molekylær formel H8N2O4Te
Molekylvægt (g/mol) 227.67
MDL nummer MFCD00015964
InChI nøgle DRGYXGZFRXFMHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium tellurate, diammonium tellurate, diammonium tetraoxotellurate, ammonium tellurate nh4 2teo4, telluric acid, diammonium salt, telluric acid h2teo4 , diammonium salt, ammonium tellurate vi nh4 2teo4, telluric acid h2teo4 , ammonium salt 1:2, ammonium tellurate vi 6ci, diazanium tellurate
PubChem CID 61608
IUPAC navn diazanium;tellurat
SMIL [NH4+].[NH4+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium tellurate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN3284
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 227.67
Procent renhed 99.5%