Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium tartrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 0.988 |
| Formel vægt | 184.1 |
| Procent renhed | 99.1% |