Få mere at vide
Ammoniumsulfat, granulat FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15567864 Shop alle J.T.Baker produkter
:
2.5 kg
Artikelnummer. 15567864
Brand: JT Baker 080005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til fremstilling, forarbejdning eller ompakning
  • Mad GMP Fremstillet produkt
  • Møder FCC Krav
  • Bulk Food Chemical
Tekniske data
Smeltepunkt 336°C to 339°C
CAS 7783-20-2
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99.0 to 100.5%
Molekylær formel H8N2O4S
MDL nummer MFCD00003391
Synonym Diammonium sulphate , Sulfuric acid diammonium salt
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyrediamin
Molekylvægt (g/mol) 132.13
Identifikation Passes Test
Emballage Plastflaske til faste stoffer
Tæthed 1.78 g/cm³ (20°C)
Vis mere Vis mindre
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt