Få mere at vide
Ammoniumsulfat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 13553840 Shop alle J.T.Baker produkter
:
1 kg
Artikelnummer. 13553840
Brand: JT Baker 0049.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder ACS specifikationer
Tekniske data
Smeltepunkt 336°C to 339°C
CAS 7783-20-2
pH 5.0 to 6.0 (5% Solution at 25°C)
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde min. 99.0%
Molekylær formel H8N2O4S
MDL nummer MFCD00003391
Synonym Diammonium sulphate , Sulfuric acid diammonium salt
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyrediamin
Molekylvægt (g/mol) 132.13
Emballage Plastflaske til faste stoffer
Rester efter tænding max. 0.005%
Tæthed 1.78 g/cm³ (20°C)