Få mere at vide
Ammoniumsulfat, 99,8 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11400502 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 11400502
Brand: MP Biomedicals 0219140901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulphate
CAS 7783-20-2
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 0.998
Molekylær formel H8N2O4S
MDL nummer MFCD00003391
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC navn diazanium;sulfat
Molekylvægt (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Formel vægt 132.1