Få mere at vide
Ammoniumsulfat, 99,8 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium sulphate |
| CAS | 7783-20-2 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 0.998 |
| Molekylær formel | H8N2O4S |
| MDL nummer | MFCD00003391 |
| Synonym | ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
| InChI nøgle | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |