Få mere at vide
Ammoniumsulfitmonohydrat, 92% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383407
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383407 1 kg 1kg
11373407 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017996.A1
Request Bulk or Custom Format
Edge
Luftfølsom
Ammoniumsulfitmonohydrat bruges til karamelfarvning i fødevareindustrien. Det bruges også i kosmetik som et hårglatningsmiddel og et hårbølgemiddel. Det fungerer som et reduktionsmiddel i fotografering. Desuden bruges det til fremstilling af mursten til brug i højovnsforinger. Ud over dette bruges det i gasskrubbere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-11-1
Molekylær formel H10N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 134.15
MDL nummer MFCD00066094
InChI nøgle ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21701053
IUPAC navn diazanium;sulfit;hydrat
SMIL [NH4+].[NH4+].O.[O-]S(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfite monohydrate
Smeltepunkt 60°C to 70°C (decomposition)
Navn note Monohydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 92% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in acetone and alcohol.
Formel vægt 134.15 (116.14 Anhydrous)
Brydningsindeks 1.515
Følsomhed Air Sensitive
Udseende White crystalline
Tæthed 1.41 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium sulfite monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulfite, monohydrate