Få mere at vide
Ammonium Sulfide Solution, 40 to 48 wt.% in H2O, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15635730 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15635730 500 mL Glass Bottle 500ml
15615730 100 mL Glass Bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15635730 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 515809500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 12135-76-1
Molekylær formel H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 68.14
MDL nummer MFCD00010892
InChI nøgle UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diamine sulfane
SMIL N.N.S
Tekniske data
Kogepunkt 40°C
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfide solution
Farve Colorless
Fysisk form Liquid
Mængde 500 mL
Lineær formel (NH4)2S
FN nummer UN2683
Flammepunkt 20°C (68°F)
Formel vægt 68.14g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40 to 48 wt. % in H2O
Emballage Glass Bottle
Tæthed 1g/mL at 25°C