Få mere at vide
Ammonium Sulfide Solution, 20% in H2O, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15687630 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15687630 500 mL Glass Bottle 500ml
15648480 25 mL Glass Bottle 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15687630 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. A1952500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 12135-76-1
Molekylær formel H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 68.14
MDL nummer MFCD00010892
InChI nøgle UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diamine sulfane
SMIL N.N.S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfide solution
Farve Yellow
Mængde 500 mL
Lineær formel (NH4)2S
FN nummer UN2683
Flammepunkt 32°C (89.6°F)
Formel vægt 68.14g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20% in H2O
Lugt Stench
Emballage Glass Bottle
Udseende Liquid
Damptryk 600 hPa at 20°C