Få mere at vide
Ammonium sulfide, 40-44% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11308498
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308498 100 mL 100ml
11460281 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11308498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040509.AE
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12135-76-1 | H8N2S | 68.14 g/mol
Ammoniumsulfidopløsning bruges lejlighedsvis til fotografisk fremkaldelse, til at påføre patina på bronze og i tekstilfremstilling. Ammoniumsulfid er et meget nyttigt reagens i mineralanalyse. Anvendes i kontinuerlig kultur af saccharomyces cerevisiae, anvendelig i en dobbeltfarvningsteknik til visualisering af astrocytter og mikroglia fra hjernesektioner og astrogliale cellekulturer. Det spiller en vigtig rolle at ændre overfladen af lavκ dielektriske tynde film. Det er afgørende for genvækst af molekylær stråleepitaksi. Det er et ustabilt salt og fungerer som et selektivt reduktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12135-76-1
Molekylær formel H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 68.14
MDL nummer MFCD00010892
InChI nøgle UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diaminsulfan
SMIL N.N.S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfide
Farve Gul til Orange
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation Miscible in water,alcohol and liquid ammonia.
Formel vægt 68.14
Lugt Stench
Udseende Yellow to orange liquid
Damptryk 546 hPa (410mm Hg) at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium sulfide, 40-44% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulphide