Få mere at vide
Ammonium sulfide, 21.0%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496251 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
11496251 100 mL
1 options
Artikelnummer. 11496251 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219386080
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfide
CAS 12135-76-1
Farve Gul
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Analyseprocentområde 0.21
Molekylær formel H8N2S
MDL nummer MFCD00010892
InChI nøgle UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.N.S
IUPAC navn diaminsulfan
Molekylvægt (g/mol) 68.14
Formel vægt 68.1
Tæthed 0.997g/mL