Få mere at vide
Ammoniumsulfid, 20% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10515524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10515524 1 L Glasflaske 1 L
10490694 100 mL Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10515524 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426080010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12135-76-1 | H8N2S | 68.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12135-76-1
Molekylær formel H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 68.14
MDL nummer MFCD00010892
InChI nøgle UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diaminsulfan
SMIL N.N.S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfide
Navn note 20% solution in water
Mængde 1 L
Lineær formel (NH4)2S
Flammepunkt 32°C
Merck Index 15, 553
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 68.14
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20.0 to 24.0% (Iodimetry)
Emballage Glasflaske
Udseende Clear yellow solution
Specifik vægtfylde 1
Tæthed 1.0000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium sulfide, 20% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.