Få mere at vide
Ammonium Sulfide 20% MP Biomedicals
Artikelnummer. 11486251 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
11486251 25 mL
1 options
Artikelnummer. 11486251 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219386025
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Sulfide
CAS 12135-76-1
Mængde 25 mL
Analyseprocentområde 20%
Molekylær formel H8N2S
MDL nummer MFCD00010892
InChI nøgle UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.N.S
IUPAC navn diaminsulfan
Molekylvægt (g/mol) 68.14
Formel vægt 68.1
Tæthed 0.997 g/mL