Få mere at vide
Ammoniumsulfat, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538214 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Poly spand
Pakningsstørrelse:
5kg
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15538214 1 kg Poly flaske Hver
15311882 5 kg Poly spand 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15538214 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 402702
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrenhedsreagenser testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi
    Til proteinudfældning, væskekromatografi og molekylærbiologi
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC navn diazanium;sulfat
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Sulfate
Mængde 1 kg
Formel vægt 132.14
Grad Ultrapure Bioreagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.77kg