Få mere at vide
Ammoniumsulfat, ultrarent, 99+%
Beskrivelse
Ammoniumsulfat er et meget brugt reagens i molekylærbiologi og kromatografi. Det er nyttigt til isolering og oprensning af enzymer og proteiner. Det bruges til udfældning eller fraktionering af proteiner eller til oprensning af antistoffer. Det er også nyttigt til krystallografisk analyse af nukleinsyrer og proteiner. Ammoniumsulfat er også meget brugt i HPLC af proteiner, såsom i hydrofob interaktionskromatografi. Ammoniumsulfat anvendes i lang PCR-buffer, i PCR-lyseopløsning og i andenstrengs cDNA-syntese. Det bruges også til HPLC-analyse af fosfolipider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumsulfat er et meget brugt reagens i molekylærbiologi og kromatografi. Det er nyttigt til isolering og oprensning af enzymer og proteiner. Det bruges til udfældning eller fraktionering af proteiner eller til oprensning af antistoffer. Det er også nyttigt til krystallografisk analyse af nukleinsyrer og proteiner. Ammoniumsulfat er også meget brugt i HPLC af proteiner, såsom i hydrofob interaktionskromatografi. Ammoniumsulfat anvendes i lang PCR-buffer, i PCR-lyseopløsning og i andenstrengs cDNA-syntese. Det bruges også til HPLC-analyse af fosfolipider.
Opløselighed Frit opløseligt i vand, Uopløseligt i
alkohol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium sulfate |
| Smeltepunkt | ∽280 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 kg |
| Renhedsgrad noter | Ultrapure |
| Tæthed | 1.769 |
| Lineær formel | (NH4)2SO4 |
| Merck Index | 14,555 |
| Opløselighedsinformation | Frit opløseligt i vand, uopløseligt i alkohol og acetone. |
| Vis mere |