Få mere at vide
Ammoniumsulfat, ultrarent, 99+%
Artikelnummer. 15426379
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426379 100 g 100g
15436379 500 g 500g
15446379 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15426379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64419.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132,13 g/mol
Ammoniumsulfat er et meget brugt reagens i molekylærbiologi og kromatografi. Det er nyttigt til isolering og oprensning af enzymer og proteiner. Det bruges til udfældning eller fraktionering af proteiner eller til oprensning af antistoffer. Det er også nyttigt til krystallografisk analyse af nukleinsyrer og proteiner. Ammoniumsulfat er også meget brugt i HPLC af proteiner, såsom i hydrofob interaktionskromatografi. Ammoniumsulfat anvendes i lang PCR-buffer, i PCR-lyseopløsning og i andenstrengs cDNA-syntese. Det bruges også til HPLC-analyse af fosfolipider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumsulfat er et meget brugt reagens i molekylærbiologi og kromatografi. Det er nyttigt til isolering og oprensning af enzymer og proteiner. Det bruges til udfældning eller fraktionering af proteiner eller til oprensning af antistoffer. Det er også nyttigt til krystallografisk analyse af nukleinsyrer og proteiner. Ammoniumsulfat er også meget brugt i HPLC af proteiner, såsom i hydrofob interaktionskromatografi. Ammoniumsulfat anvendes i lang PCR-buffer, i PCR-lyseopløsning og i andenstrengs cDNA-syntese. Det bruges også til HPLC-analyse af fosfolipider.
Opløselighed Frit opløseligt i vand, Uopløseligt i
alkohol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC navn svovlsyrediamin
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfate
Smeltepunkt ∽280 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Renhedsgrad noter Ultrapure
Tæthed 1.769
Lineær formel (NH4)2SO4
Merck Index 14,555
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand, uopløseligt i alkohol og acetone.
Formel vægt 132.14
Procent renhed ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.