Få mere at vide
Ammoniumsulfat, Ultra Pure, 1 kg, MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Beskrivelse
- Fe:<< 0,5 ppm
- Mg:<< 0,13 ppm
- Pb:<< 0,1 ppm
- Mn:<< 0,06 ppm
- Ca:<< 0,1 ppm
- Zn:<< 0,5 ppm
- Cu:<< 0,21 ppm
- OD (260 nm) af en mættet opløsning:<< 0,1
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Sulfate, Ultra Pure |
| CAS | 7783-20-2 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | H8N2O4S |
| MDL nummer | MFCD00003391 |
| Synonym | ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
| InChI nøgle | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | N.N.OS(O)(=O)=O |
| IUPAC navn | svovlsyrediamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.13 |
| Vis mere |