missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ammonium Sulfate, Supelco™

Artikelnummer. 15834060
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15834060 1 kg
15824060 100 g
15856970 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15834060 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1012171000
Supelco Essentials er på lager
Brug rabatkode 27958
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7783-20-2
Grad Research
Molekylær formel (NH4)2SO4
Molekylvægt (g/mol) 132.14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ammonium Sulfate
Smeltepunkt >280°C (Dec.) (Lit.)
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00003391
Synonym Mascagnite, Mascagnite
Tæthed 1.77 g/mL at 25°C
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.