Få mere at vide
Ammoniumsulfat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
50kg
5kg
Pakke med 4
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Sulfate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Mængde | 5 kg |
| Lineær formel | (NH4)2SO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 132.14g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
| Rester efter tænding | ≤0.005% (as SO4) |
| Tæthed | 1.77g/mL at 25°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto