Få mere at vide
Ammoniumsulfat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Solstice
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Sulfate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | (NH4)2SO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 132,14 g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
| Rester efter tænding | ≤0,005% (som SO4) |
| Vis mere |