Få mere at vide
Ammoniumsulfat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
I biokemi bruges det til rensning af proteiner via ammoniumsulfatudfældningsmetode. Ammoniumsulfat bruges i landbruget som gødning; det er en langsomt frigivende nitrogenholdig gødning og en rig kilde til svovlnæringsstoffer. Det bruges som dejbalsam i brødprodukter. Det finder anvendelse som råmateriale til forskellige kemiske produkter såsom farvestoffer og farmaceutiske produkter. Det er en komponent af flammehæmmende midler og ildslukningspulver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium sulfate |
| Smeltepunkt | ∼280 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 1.769 g/mL |
| Lineær formel | (NH4)2SO4 |
| Merck Index | 14,555 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i vand. Det er uopløseligt i acetone, ether og ethanol. Det er også uopløseligt i flydende ammoniak. |
| Show More |