Få mere at vide
Ammoniumsulfat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11310839
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310839 250 g 250g
11390829 10 g 10g
11300839 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11310839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010639.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132,13 g/mol
I biokemi bruges det til rensning af proteiner via ammoniumsulfatudfældningsmetode. Ammoniumsulfat bruges i landbruget som gødning; det er en langsomt frigivende nitrogenholdig gødning og en rig kilde til svovlnæringsstoffer. Det bruges som dejbalsam i brødprodukter. Det finder anvendelse som råmateriale til forskellige kemiske produkter såsom farvestoffer og farmaceutiske produkter. Det er en komponent af flammehæmmende midler og ildslukningspulver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfate
Smeltepunkt ∼280°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel (NH4)2SO4
Merck Index 14,555
Opløselighedsinformation Highly soluble in water. It is insoluble in acetone,ether and ethanol. It is also insoluble in liquid ammonia.
IUPAC navn diazanium;sulfat
Formel vægt 132.14
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Tæthed 1.769 g/mL