Få mere at vide
Ammoniumsulfat, ExpertQ, Scharlab
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7783-20-2 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | H8N2O4S |
| MDL nummer | MFCD00003391 |
| InChI nøgle | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | N.N.OS(O)(=O)=O |
| IUPAC navn | svovlsyrediamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.13 |
| Grad | Reagens |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ammonium sulphate, reagent grade, ACS, ISO, rea. Ph eur
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ammonium sulphate