Få mere at vide
Ammoniumsulfat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10203280 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10203280 5 kg Plastfad 5kg
10325410 500 g Plast pulver krukke 500g
10181940 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10191940 2.5 kg Plast pulver krukke 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10203280 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/6480/65
Request Bulk or Custom Format
H8N2O4S, CAS-nummer-7783-20-2, 500 g, farveløs, 132,13 g/mol, 280 grader C, 3391, plastpulverbeholder, 5 til 6, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn svovlsyrediamin
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 280 °C
Farve Farveløs
pH 5 til 6
Fysisk form Fast stof
Mængde 5 kg
Formel vægt 132.13g/mol
Emballage Plastfad