Beskrivelse
H8N2O4S, CAS-nummer-7783-20-2, 500 g, farveløs, 132,13 g/mol, 280 grader C, 3391, plastpulverbeholder, 5 til 6, fast
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 280 °C |
| Farve | Farveløs |
| pH | 5 til 6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 132,13 g/mol |