Få mere at vide
Ammoniumsulfat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11339843
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 11339843
Brand: Scharlab AM04001000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i analytisk kemi og til fremstilling af aluner.
  • Synonymer: Svovlsyre diammoniumsalt
  • Molekylær formel: (NH4 ) 2SO4
  • Molmasse: 132,14 g/mol
  • CAS: 7783-20-2
  • EIN ECS nr.: 231-984-1
Spezifikation
Smeltepunkt 280°C (decomposition)
CAS 7783-20-2
pH 4.5–6.0 (5%, water)
Mængde 1 kg
Molekylær formel H8N2O4S
MDL nummer MFCD00003391
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyrediamin
Molekylvægt (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Formel vægt 132.14g/mol
Procent renhed 99% min (acidimetric)
Grad ACS-reagens
Tab ved tørring 0.1% max (105°C)
Rester efter tænding 0.005% max (as SO4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium sulfat,AR, ACS, ISO
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt