Få mere at vide
Ammoniumsulfat, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11347297
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347297 500 g 500g
11337297 100 g 100g
11357297 2 kg 2kg
11327297 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11347297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011566.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Ved galvanisering af stål, fremstilling af ammoniakalum og svovlsyre | CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132,13 g/mol
I biokemi bruges det til rensning af proteiner via ammoniumsulfatudfældningsmetode. Ammoniumsulfat bruges i landbruget som gødning. Det er en langsomt frigivende nitrogenholdig gødning og en rig kilde til svovlnæringsstof. Det bruges som dejbalsam i brødprodukter. Det finder anvendelse som råmateriale til forskellige kemiske produkter såsom farvestoffer og farmaceutiske produkter. Det er en komponent af flammehæmmende midler og ildslukningspulver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfate
Smeltepunkt ∼280 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Tæthed 1.769
Lineær formel (NH4)2SO4
Merck Index 14,555
Opløselighedsinformation Meget opløselig i vand; Det er uopløseligt i acetone, ether og ethanol; Det er også uopløseligt i flydende ammoniak.
IUPAC navn svovlsyrediamin
Formel vægt 132.14
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS