Få mere at vide
Ammonium sulfate, ACS, 99.0% min
Artikelnummer. 11327297
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 11327297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011566.A9
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I galvanisering af stål, fremstilling af ammoniak alun og svovlsyre
I biokemi bruges det til rensning af proteiner via ammoniumsulfatudfældningsmetode. Ammoniumsulfat bruges i landbruget som gødning. Det er en langsomt frigivende nitrogenholdig gødning og en rig kilde til svovlnæringsstof. Det bruges som dejbalsam i brødprodukter. Det finder anvendelse som råmateriale til forskellige kemiske produkter såsom farvestoffer og farmaceutiske produkter. Det er en komponent af flammehæmmende midler og ildslukningspulver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfate
Smeltepunkt ∽280°C (decomposition)
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 99% min.
Opløselighedsinformation Highly soluble in water. It is insoluble in acetone,ether and ethanol. It is also insoluble in liquid ammonia.
IUPAC navn svovlsyrediamin
Formel vægt 132.14
Grad ACS
Udseende White granular
Tæthed 1.769