Få mere at vide
Ammoniumsulfat,≥ 99 %, ReagentPlus™ ,, Honeywell™
Artikelnummer. p-7072290 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 15657650
Brand: Honeywell Research Chemicals A5132500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet,≥ 99,0 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC navn diazanium;sulfat
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfate
Mængde 500 g
Lineær formel (NH4)2SO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 132.14g/mol
Procent renhed ≥99%
Tæthed 1.77g/mL at 25°C