Få mere at vide
Ammoniumsulfat,≥ 99 %, ReagentPlus™ ,, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium sulfate |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | (NH4)2SO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 132.14g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Tæthed | 1.77g/mL at 25°C |