Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium sulfate |
| Smeltepunkt | 280,0 °C |
| Mængde | 5 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | (NH4)2SO4 |
| Merck Index | 15,552 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 754 g/L. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol og acetone |
| IUPAC navn | svovlsyrediamin |
| Formel vægt | 132.14 |
| Vis mere |