Få mere at vide
Ammoniumsulfat, 99 %, for biokemi
Artikelnummer. 15579343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15579343 500 g 500g
15569343 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15579343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447135000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00 DKK
    641.80 DKK / 500g
    Spare 43.20 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC navn diazanium;sulfat
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfate
Smeltepunkt 280,0 °C
pH 4,5 til 5,5 (5 % vandig opl.)
Mængde 500 g
Lineær formel (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 754 g/L. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol og acetone
Formel vægt 132.14
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk