Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium sulfate |
| Smeltepunkt | 280,0 °C |
| Farve | Sølv til grå |
| pH | 5,0 til 6,0 (5% sol ved 25 °C) |
| Fysisk form | Granulater, fyldninger eller chips |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Rester efter tænding | 0,005 % maks. |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Tæthed | 1.76g/mL |
| Vis mere |