Få mere at vide
Ammoniumsulfat, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10556602 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10556602 1 kg Plastflaske 1kg
10556792 25 g Plastflaske 25g
10697561 500 g Plastflaske 500g
10105563 5 kg Plastflaske 5kg
15109293 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10556602 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 DKK
    392.65 DKK / 1kg
    Spare 73.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfate
Smeltepunkt 280,0 °C
Farve Sølv til grå
pH 5,0 til 6,0 (5% sol ved 25 °C)
Fysisk form Granulater, fyldninger eller chips
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0,005 % maks.
Analyseprocentområde 99+%
Tæthed 1.76g/mL
Lineær formel (NH4)2SO4
Merck Index 15, 552
IUPAC navn svovlsyrediamin
Formel vægt 132.14
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens