Få mere at vide
Ammoniumsulfat, 99,9995%, (sporstofbasis)
Artikelnummer. 10047739 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10047739 50 g Glasflaske 50g
10007789 250 g Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10047739 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194150500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 DKK
    738.07 DKK / 50g
    Spare 46.93 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC navn diazanium;sulfat
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfate
Smeltepunkt 280,0 °C
Farve Gul til Orange
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 50 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.9995%
Lineær formel (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 754 g/L. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol og acetone
Formel vægt 132.14
Procent renhed 99.9995%
Grad Spormetalbasis