Få mere at vide
Ammoniumsulfat, 99,95% (metalbasis)
Artikelnummer. 11463760
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463760 500 g 500g
11443760 100 g 100g
11453760 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463760 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089363.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132,13 g/mol
Ammoniumsulfat bruges i vid udstrækning som gødning til basisk jord. I biokemi bruges det til rensning af proteiner via ammoniumsulfatudfældningsmetode. Som fødevaretilsætning fungerer det som surhedsregulerende middel i mel og brød. Det bruges til fremstilling af andre ammoniumsalte, især ammoniumpersulfat. Det anvendes i flere applikationer som et flammehæmmende middel og et træbeskyttelsesmiddel. Det finder anvendelse som råmateriale til forskellige kemiske produkter såsom farvestoffer og farmaceutiske produkter. En mættet opløsning af ammoniumsulfat i tungt vand anvendes som en ekstern standard i svovl-33 NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC navn svovlsyrediamin
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfate
Smeltepunkt ∽280 °C (dekomponering)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99,95 % (metalbasis)
Tæthed 1.769
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og uopløselig i acetone.
Formel vægt 132.14