Få mere at vide
Ammoniumsulfat, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Ammoniumsulfat bruges i vid udstrækning som gødning til basisk jord. I biokemi bruges det til rensning af proteiner via ammoniumsulfatudfældningsmetode. Som fødevaretilsætning fungerer det som surhedsregulerende middel i mel og brød. Det bruges til fremstilling af andre ammoniumsalte, især ammoniumpersulfat. Det anvendes i flere applikationer som et flammehæmmende middel og et træbeskyttelsesmiddel. Det finder anvendelse som råmateriale til forskellige kemiske produkter såsom farvestoffer og farmaceutiske produkter. En mættet opløsning af ammoniumsulfat i tungt vand anvendes som en ekstern standard i svovl-33 NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium sulfate |
| Smeltepunkt | ∽280 °C (dekomponering) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99,95 % (metalbasis) |
| Tæthed | 1.769 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og uopløselig i acetone. |
| Formel vægt | 132.14 |