Få mere at vide
Ammonium sulfate, 99.5%, for analysis
Artikelnummer. 10731424 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
5kg
Artikelnummer. 10731424
Brand: Thermo Scientific Acros 205870050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfate
Smeltepunkt 280.0°C
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Opløselighedsinformation Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
IUPAC navn svovlsyrediamin
Formel vægt 132.14
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0.01% max. (as SO4)
Tæthed 1.76