Få mere at vide
Ammoniumsulfat, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10184780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10184780 1 kg Plastflaske 1kg
10424945 250 g Plastflaske 250g
10731424 5 kg Plastflaske 5kg
11904251 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10184780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205870010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.00 DKK
    369.65 DKK / 1kg
    Spare 67.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfate
Smeltepunkt 280,0 °C
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0,01% maks. (som SO4)
Analyseprocentområde 99.5%
Tæthed 1.76
Lineær formel (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 754 g/L. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol og acetone
IUPAC navn svovlsyrediamin
Formel vægt 132.14
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser