Learn More
Ammoniumsulfat, 98+%
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Ammoniumsulfat anvendes i vid udstrækning som gødning til basisk jord. I biokemi bruges det til rensning af proteiner via ammoniumsulfatudfældningsmetode. Som fødevaretilsætning fungerer det som surhedsregulerende middel i mel og brød. Det bruges til fremstilling af andre ammoniumsalte, især ammoniumpersulfat. Det anvendes i flere applikationer som et flammehæmmende middel og et træbeskyttelsesmiddel. Det finder anvendelse som råmateriale til forskellige kemiske produkter såsom farvestoffer og farmaceutiske produkter. En mættet opløsning af ammoniumsulfat i tungt vand anvendes som en ekstern standard i svovl-33 NMR-spektroskopi.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med forskellige stoffer såsom stærkt reaktive oxidationsmidler og alkalier.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium sulfate |
| Smeltepunkt | ∼280 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5000 g |
| Tæthed | 1.769 |
| Lineær formel | (NH4)2SO4 |
| Merck Index | 14,555 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløselig i alkohol og acetone. |
| Formel vægt | 132.14 |
| Procent renhed | ≥98% |