Få mere at vide
Melford Ammoniumsulfat
Artikelnummer. 30018003
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018003 1 kg
30018004 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018003 Leverandør Melford Leverandørnr. A205101000.0
Nyttigt til udfældning eller fraktionering af proteiner eller til oprensning af antistoffer.
Nyttigt til udfældning eller fraktionering af proteiner eller til oprensning af antistoffer. Anvendes til krystallografisk analyse af nukleinsyrer og proteiner.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Sulfate
CAS 7783-20-2
Mængde 1 kg
Molekylær formel H8N2O4S