Få mere at vide
Ammoniumsulfat, 0,5 m aq. soln.
Artikelnummer. 15473149
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473149 50 mL 50ml
15483149 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60368.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-20-2
Molekylær formel H8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 132.13
MDL nummer MFCD00003391
InChI nøgle BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC navn diazanium;sulfat
SMIL N.N.OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfate
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Lineær formel (NH4)2SO4
Formel vægt 132.14
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M aq. soln.