Få mere at vide
Ammoniumsulfamat, Puriss. pa,≥ 99,0 % (T), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15650930 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15650930 100 g Poly flaske 100g
1 options
Artikelnummer. 15650930 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 09960100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Puriss. pa,≥ 99,0 % (T)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Sulfamate
Smeltepunkt 131°C to 135°C
CAS 7773-06-0
Farve Hvid
pH 4.5 to 6.0 (at 114.1g/L 25°C)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Molekylær formel H6N2O3S
Lineær formel NH4SO3NH2
MDL nummer MFCD00011429
FN nummer UN3077
Synonym ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
InChI nøgle GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
SMIL [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn azanium;sulfamat
Molekylvægt (g/mol) 114.119
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
Formel vægt 114.12g/mol
Procent renhed ≥99.0% (T)
Grad puriss. pa
Emballage Poly flaske
Rester efter tænding ≤0.02% (as SO4)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium sulphamidate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulphamidate