Få mere at vide
Ammonium sulfamate, ACS reagent
Artikelnummer. 10301501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10301501 5 g Glasflaske 5g
10055740 100 g Plastflaske 100g
10075690 500 g Plastflaske 500g
10195553 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10301501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423390050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114.119 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7773-06-0
Molekylær formel H6N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 114.119
MDL nummer MFCD00011429
InChI nøgle GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
IUPAC navn azanium;sulfamat
SMIL [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfamate
Smeltepunkt 132.0°C to 134.0°C
Navn note 98+%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Lineær formel H2NSO3NH4
Merck Index 15, 551
Formel vægt 114.12
Procent renhed ≥98.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0.10% max.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium sulfamate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /