Få mere at vide
Ammoniumsulfamat, ACS, 98% min
Artikelnummer. 11312488
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312488 2 kg 2kg
11302488 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014534.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114,119 g/mol
Ammoniumsulfamat påføres i vandopløsning eller olie-vand-emulsion som et blad eller bladspray til bekæmpelse af træagtige planter, eller det påføres som krystaller eller koncentreret opløsning på udskæringer i barken eller på friskhuggede stubbe af uønskede træer for at forhindre genudspring. Det bruges som kompostaccelerator, flammehæmmer og i industrielle processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7773-06-0
Molekylær formel H6N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 114.119
MDL nummer MFCD00011429
InChI nøgle GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
IUPAC navn azanium;sulfamat
SMIL [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Kogepunkt 160 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfamate
Smeltepunkt 131 °C til 135 °C
Navn note Til ACS-analyse
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 kg
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 98% min.
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand, flydende ammoniak. Let opløselig i ethanol, glycerol, glycol
Formel vægt 114.12
Grad ACS-reagens
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.