Få mere at vide
Ammoniumsulfamat, ACS, 98 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302488
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302488 500 g 500g
11312488 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014534.36
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114.119 g/mol
Ammoniumsulfamat påføres i vandopløsning eller olie-vand-emulsion som et blad eller bladspray til bekæmpelse af træagtige planter, eller det påføres som krystaller eller koncentreret opløsning på udskæringer i barken eller på friskhuggede stubbe af uønskede træer for at forhindre genudspring. Det bruges som kompostaccelerator, flammehæmmer og i industrielle processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7773-06-0
Molekylær formel H6N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 114.119
MDL nummer MFCD00011429
InChI nøgle GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
IUPAC navn azanium;sulfamat
SMIL [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kogepunkt 160°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Ammonium sulfamate
Smeltepunkt 131°C to 135°C
Navn note For ACS analysis
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98% min.
Opløselighedsinformation Very soluble in water,liquid ammonia. Slightly soluble in ethanol,glycerol,glycol
Formel vægt 114.12
Grad ACS-reagens
Følsomhed Hygroscopic